Läs mer
ISE Sodium NA1000 PPM, Reagecon™
Produktkod. 11779075 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11779075 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11779075 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISENA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    1261.32 SEK / 500ml
    Save 1273.68 SEK
    50% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026