Läs mer
Isepamicin sulfate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431021
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431021 25 mg
31417927 50 mg
31429142 250 mg
31423363 5 mg
31420688 100 mg
31426141 1 g
31425634 1 mg
31420265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31431021 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13496325mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isepamicin sulfate
CAS 67814-76-0
Molekylformel C22H45N5O16S
MDL-nummer MFCD01683537
Kvantitet 25 mg
LEDER O=C(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](NC)[C@@](C)(O)CO2)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O3)[C@@H](N)C1)[C@@H](O)CN.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 667.68
Procent renhet 98%