Läs mer
Isethioninsyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11468990
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468990 5000 g 5000g
11458990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12054.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148,108 g/mol
Isetionsyranatriumsalt är ett amfotert tvättmedel som används i tvättmedelstvålar. Den ger ett tätt lödder utöver det lödder som tvålen gör. Den är mild mot huden och torkar inte ut. Det fungerar lika bra i mjukt som hårt vatten. Det är också ett antistatiskt medel i schampon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isetionsyranatriumsalt är ett amfotert tvättmedel som används i tvättmedelstvålar. Den ger ett tätt lödder utöver det lödder som tvålen gör. Den är mild mot huden och torkar inte ut. Det fungerar lika bra i mjukt som hårt vatten. Det är också ett antistatiskt medel i schampon.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1562-00-1
Molekylformel C2H5NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 148.108
MDL-nummer MFCD00007534
InChI-nyckel LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
IUPAC-namn natrium;2-hydroxietansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Isethionic acid sodium salt
Smältpunkt 191 °C till 194 °C
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3633992
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 148.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.