Läs mer
Isethioninsyra, natriumsalt, 98 %
Produktkod. 10666412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666412 500 g Plastflaska 500g
10154410 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205005000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1562-00-1
Molekylformel C2H5NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 148.11
MDL-nummer MFCD00007534
InChI-nyckel LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
IUPAC-namn natrium;2-hydroxietansulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isethionic acid, sodium salt
Namnnotering 98%
Smältpunkt 191,0 °C till 194,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2CH2SO3Na
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, III, 42
Merck Index 14, 5107
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 148.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.