Läs mer
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene förlängningsslang
Slangstorlek:
0,38 mm ID
1,65 mm ID
2,54 mm ID
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
- Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
- Mycket lång livslängd.
- Ej giftig och icke-hemolytisk.
- Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning
- Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
- Låg partikelstänk.
- Kan autoklaveras upprepade gånger.
- Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
- Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
- Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
- Användningsområden
- Syror: Bra
- Alkaliska lösningar: Bra
- Lösningsmedel: Rekommenderas inte
- Tryck: Rekommenderas inte
- Viskösa medier: Bra
- Sterila media: Utmärkt
- Uppfyller: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listade (Standard 51).
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
- Varning:Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listad (Standard 51) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PharMed Ismaprene |
| Total längd (metrisk) | 3 m |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellkulturer och vävnadskulturer, samt livsmedel. Två- och trestoppsslangar. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Slangstorlek | 1,65 mm ID |
| Gaspermeabilitet | CO2 1200, O2 200, N2 80 |
| Begränsningar | Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel). |
| Visa mer |