Läs mer
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene förlängningsslang
Produktkod. p-8008231
Slangstorlek:
0,38 mm ID
1,65 mm ID
2,54 mm ID
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10674593
Brand: Ismatec™ 9580914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, såväl som livsmedel. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene förlängningsslang är för 2- och 3-stoppsslangar.
  • Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
  • Mycket lång livslängd.
  • Ej giftig och icke-hemolytisk.
  • Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning
  • Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
  • Låg partikelstänk.
  • Kan autoklaveras upprepade gånger.
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
  • Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
  • Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
  • Användningsområden
    • Syror: Bra
    • Alkaliska lösningar: Bra
    • Lösningsmedel: Rekommenderas inte
    • Tryck: Rekommenderas inte
    • Viskösa medier: Bra
    • Sterila media: Utmärkt
  • Uppfyller: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listade (Standard 51).
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C.
    • Gassterilisering med etylenoxid.
    • Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
    • Varning:Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listad (Standard 51)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PharMed Ismaprene
Total längd (metrisk) 3 m
För användning med (applikation) Farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellkulturer och vävnadskulturer, samt livsmedel. Två- och trestoppsslangar.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Slangstorlek 0,38 mm ID
Gaspermeabilitet CO2 1200, O2 200, N2 80
Begränsningar Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
Färg Beige
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang