Läs mer
Ismatec™ Förlängningspumpslang, PharMed™ BPT
Produktkod. 11987935
Slangstorlek:
0,89 mm x 30,4 m L
1,14 mm x 30,4 m L
1,42 mm x 30,4 m L
2,79 mm x 30,4 m L
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
Produktkod. 11987935
Brand: Ismatec™ 9580926
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ismatec™ Förlängningspumpslangar skyddar ljuskänsliga prover
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Diameter (engelska) Inre 0,035 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.89 mm
    Material PharMed BPT
    Total längd (engelska) 100 ft.
    Total längd (metrisk) 30.4 m
    För användning med (applikation) Ismatec pumps
    Slangstorlek 0,89 mm x 30,4 m L
    Färg Solbränna
    Produkttyp Förlängningspumpslang