Läs mer
Ismatec™ Förlängningspumpslang, Puri-Flex™
Produktkod. 11789819
Slangstorlek:
0,19 mm ID x 15,2 m L
0,25 mm ID x 15,2 m L
0,51 mm ID x 15,2 m L
0,89 mm ID x 15,2 m L
1,14 mm ID x 15,2 m L
1,42 mm ID x 15,2 m L
2,79 mm ID x 15,2 m L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11789819
Brand: Ismatec™ 9641848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ismatec™ Extension Pump Tubing är slang med lång livslängd för läkemedels- och bioprocesstillämpningar
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Tillämpningar: Labbanvändning för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd
  • Egenskaper: Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet, slät yta, genomskinlig
  • Certifieringar: FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600), uppfyller USP Klass VI krav, tillverkade enligt GMP
  • Temperaturområde:– 58 till 275 °F (– 50 till 135 °C)
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
  • Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Diameter (engelska) Inre 0,11 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 2.79 mm
    Material Puri-Flex
    Total längd (engelska) 50 ft.
    Total längd (metrisk) 15.2 m
    För användning med (applikation) Ismatec pumps
    Slangstorlek 2,79 mm ID x 15,2 m L
    Färg Genomskinligt
    Produkttyp Förlängningspumpslang