Läs mer
Ismatec™ Reglo Digital Miniflex-pumpar
Produktkod. 16426649
Flödeshastighet:
0,004 till 190 ml/min.
0,004 till 365 ml/min.
Produktkod. 16426649
Brand: Ismatec™ 7801840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mångsidiga pumpar med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt för exakt vätsketillförsel med lågt flöde.
  • Kompakta, pumpar för bänk optimerar användarvänlighet, noggrannhet och tillförlitlighet
  • 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
  • Flexibel driftkontroll via skärm, MasterflexLive™ , eller analog fjärrkontroll
  • Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispenseringslägen -- batchkontroll och intervall/avstängningstid i volym- och tidslägen
  • Antidropp och hastighetsramp tillgänglig i volymdispenseringsläge– säkerställ noggrannhet och minimera provförlust
  • Miniflex pumphuvud accepterar kontinuerliga slangar för rena, oavbrutna vätskebanor
Specifikationer
Kanaler 1
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp Pekskärm
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,004 till 365 ml/min.
Maximalt tryck Beroende på rör
Motorhastighet 0,1 till 350 rpm
Reversibel Ja
Extern kontroll Ethernet med RJ45-anslutning USB; 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp, riktning och fylla via DB-25
Inkluderar Pumpdrivenhet, pumphuvud och nätadapter med 6 fot. (1,8 m) strömsladd
Material ABS-plast och aluminium
Mått (L x B x H) 22.9 x 14.7 x 15.7 cm
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Spänning 90/260 VAC