Learn More
Ismatec™ Reglo Digitala flerkanalspumpar
Beschreibung
- Kompakta, pumpar för bänk optimerar användarvänlighet, noggrannhet och tillförlitlighet
- 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
- Flexibel driftkontroll via skärm, MasterflexLive™ , eller analog fjärrkontroll
- Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispenseringslägen -- batchkontroll och intervall/avstängningstid i volym- och tidslägen
- Antidropp och hastighetsramp tillgängliga i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
- Kassettpumpmodeller accepterar 3-stoppsslangar för enkel laddning och säker fasthållning
Spezifikation
Spezifikation
| Kanaler | 4 |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Kapslingsklassificering | IP31 |
| Flödeshastighet | 0,0002 till 57 ml/min. |
| Maximalt tryck | Beroende på rör |
| Motorhastighet | 0,1 till 160 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Extern kontroll | Ethernet med RJ45-anslutning USB; 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp, riktning och fylla via DB-25 |
| Inkluderar | Pumpdrivenhet, pumphuvud, kassetter och strömadapter med 6 fot. (1,8 m) strömsladd |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?