Läs mer
Ismatec™ Reglo Digitala flerkanalspumpar
Beskrivning
- Kompakta, pumpar för bänk optimerar användarvänlighet, noggrannhet och tillförlitlighet
- 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
- Flexibel driftkontroll via skärm, MasterflexLive™ , eller analog fjärrkontroll
- Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispenseringslägen -- batchkontroll och intervall/avstängningstid i volym- och tidslägen
- Antidropp och hastighetsramp tillgängliga i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
- Kassettpumpmodeller accepterar 3-stoppsslangar för enkel laddning och säker fasthållning
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 2 |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Kapslingsklassificering | IP31 |
| Flödeshastighet | 0,0002 till 68 ml/min. |
| Maximalt tryck | Beroende på rör |
| Motorhastighet | 0,1 till 160 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Extern kontroll | Ethernet med RJ45-anslutning USB; 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp, riktning och fylla via DB-25 |
| Inkluderar | Pumpdrivenhet, pumphuvud, kassetter och strömadapter med 6 fot. (1,8 m) strömsladd |
| Visa mer |