Läs mer
Cole-Parmer™ Ismatec™ Reglo ICC digital pump, 3-kanals, 8-valsar
Produktkod. 16804066 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,0006 till 105 ml/min
Produktkod. Flödeshastighet
16804066 0,0006 till 105 ml/min
1 options
Produktkod. 16804066 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7800170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76260.00 SEK
    60769.51 SEK / Paket med 1
    Save 15490.49 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Dessa flerkanaliga peristaltiska pumpar låter dig individuellt styra flödet och riktningen för varje kanal från den intuitiva knappsatsen eller via din dator - utökar dina möjligheter för pump på bänk med en enda kompakt enhet.
Pumpen levererar kontinuerlig pumpning eller precisionsdispensering med möjlighet till dubbelriktat flöde i varje kanal. Dessutom minimerar oberoende kanalkalibrering rör-till-rörskillnader, vilket resulterar i hög kalibreringsnoggrannhet.
Styr självständigt flöde och riktning för varje kanal via knappsatsen eller din PC
  • Flödeshastighet 0,001 till 43 ml/min per kanal - flödeshastigheten beror på varvtal, rollers och slangstorlek
  • USB-gränssnitt för snabb anslutning till en PC
  • Flexibelt dubbelriktat flöde i varje kanal
  • Designad med 3-kanaler och 8-valsar
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Kontrolltyp Digital
Flödeshastighet 0,0006 till 105 ml/min
Maximalt tryck 14,5 psi
Material ABS-plast
Antal rullar 8
Pumphuvud Kassett
Hastighetskontroll 0.1 tp 100 rpm
Typ av rör Tre-stopp 0,13 mm innerdiameter 3,17 mm innerdiameter
Mått (L x B x H) 20,5 x 12,5 x 17 cm (8,1 x 4,9 x 6,7 tum)
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz