Läs mer
ISO-1, MedChemExpress
Beskrivning
ISO-1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist with an IC50 of 7 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ISO-1 |
| CAS | 478336-92-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H13NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MIF Antagonist |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (212.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC)CC1ON=C(C(C=C2)=CC=C2O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.24 |
| Visa mer |