Läs mer
ISO 10695:2000 Standard Mixture 366 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| CAS | 1912-24-9, 21725-46-2, 67129-08-2, 56-38-2, 298-00-0, 40487-42-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atrazine∣Cyanazine∣Metazachlor∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Pendimethalin∣Propazine∣Sebuthylazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Trifluralin∣Vinclozolin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 10 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Atrazine 10 μg/mL∣Cyanazine 10 μg/mL∣Metazachlor 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Pendimethalin 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Trifluralin 10 μg/mL∣Vinclozolin 10 μg/mL |