Läs mer
ISO 14154 Klorfenolblandning 370 200-1000 μg/ml i etanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313339
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313339 1 ml
1 options
Produktkod. 30313339 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000370ET
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 4901-51-3, 58-90-2, 15950-66-0, 933-78-8, 933-75-5, 576-24-9
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Etanol