Läs mer
ISO 15009 Aromatisk kolväte-intern standardblandning 460 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylbenzene-d10∣Toluene D8 |
| CAS | 25837-05-2, 2037-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethylbenzene-d10∣Toluene D8 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Industry Type | Livsmedelstestning |
| Kvantitet | 5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Ethylbenzene-d10 2000 μg/mL∣Toluene D8 2000 μg/mL |