Läs mer
ISO 15680 Intern standardblandning 459 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319904
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30319904 5 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319904 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV50000459ME
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 462-06-6
Kvantitet 5 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol