Läs mer
Brady™ ISO 7010 Sign - Brandlarmslarm
Produktkod. 15694407 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
148 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15694407 200 mm 200 mm Varje
15684407 148 mm 148 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15694407 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 SEK
    107.63 SEK / Paket med 1
    Save 21.37 SEK
    16% Av
I lager
Förhindra kostsamma olyckor med ISO 7010 säkerhetsskyltar för optimal påverkan och igenkänning.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F005-200x200-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött