Läs mer
Brady™ ISO 7010 Sign - Brandsläckare
Produktkod. 15684357 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15684357 315 mm 315 mm Varje
15644357 100 mm 100 mm Varje
15654357 148 mm 148 mm Varje
15664357 200 mm 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15684357 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 816891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 SEK
    149.03 SEK / Paket med 1
    Save 27.97 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Förhindra kostsamma olyckor med ISO 7010 säkerhetsskyltar för optimal påverkan och igenkänning.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F001-315x315-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 315 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött