Läs mer
Brady™ ISO 7010 Skylt - Ingen öppen låga, eld, öppen antändningskälla och rökning förbjuden
Handla allt Brady ProdukterDescripción
- Polypropen
- För inomhus- och utomhusbruk
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC P003-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Rund |
| Språk | Global |
| Färg | Svart |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?