Läs mer
Brady™ ISO 7010 Skylt - Säkerhetsdusch
Produktkod. 15644347
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15644347
Brand: Brady™ 815718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra kostsamma olyckor med ISO 7010 säkerhetsskyltar för optimal påverkan och igenkänning.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E012-200x200-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt