Läs mer
Brady™ ISO 7010 Skylt - Varning, Het yta
Produktkod. 15664737
Change view
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15664737 87 mm 100 mm Varje
15674737 173 mm 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15664737 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 828839
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra kostsamma olyckor med ISO 7010 säkerhetsskyltar för optimal påverkan och igenkänning.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 87 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult