Läs mer
Brady™ ISO 7010 Skylt - Varning, Het yta
Produktkod. p-7159764
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15664737
Brand: Brady™ 828839
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra kostsamma olyckor med ISO 7010 säkerhetsskyltar för optimal påverkan och igenkänning.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 87 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult