Beskrivning
- Polypropen
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC M004-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Rund |
| Språk | Global |
| Visa mer |