Läs mer
ISO 9377-2 Mineraloljeblandning 454, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313521
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313521 1 ml
1 options
Produktkod. 30313521 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000454
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Analyt- eller komponentnamn Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mineral Oil (without additives) 50 %∣No. 2 Diesel Oil 50 %