Läs mer
ISO 9377-2 Kvalitetskontroll Mineraloljeblandning 455 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 8042-47-5, 68334-30-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | n-Hexan |
| Industry Type | Livsmedelstestning |
| Kvantitet | 5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Mineral Oil (without additives) 1000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 1000 μg/mL |