Läs mer
ISO 9377-2 Kvalitetskontroll Mineraloljeblandning 456 10 000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313475
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30313475 5 ml
1 options
Produktkod. 30313475 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV50000456HE
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Analyt- eller komponentnamn Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris n-Hexan
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 5 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mineral Oil (without additives) 10000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL