Läs mer
ISO 9377 Extraktionslösningsmedel Stocklösning, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325138
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
30325138 10 ml
1 options
Produktkod. 30325138 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000974HE
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣Tetracontane
CAS 124-18-5, 4181-95-7
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣Tetracontane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexan
Kvantitet 10 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL