Läs mer
ISO 9377 Kvalitetskontrollstandard 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313416
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313416 1 ml
1 options
Produktkod. 30313416 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000973AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil
CAS 8012-95-1
Analyt- eller komponentnamn Mineral Oil
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Koncentration 500 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Paraffin oil, Acme S 105, Actrel 3349L, Actrel 3360L, Actrel 4493L, Additol VXW 4932, Agrirob;Ampol C15 CPD, Ampol C23 DC-Tron NR, Arcoprime 200, Atpolan;Atpolan 80EC, Avilub RS, BP Energol GR-XP 220, BP Energol WM 2, Banole, Banole HV, Barrel ProcessOil P 10000, Barrel Process Oil P 2200, Cactus Normal Paraffin YHNP, Caloria HT 43, Calpar 70, Cantenex SM 925, Carnation, Certrex 60, Chevron 100R, Citation 70NY, Citgo 340 Neutral, Citrole, Clenvex AS 58;Coker gatch oil, Conosol C 200, Cosmo Neutral 500, Crop oil, Crystal Plus 70T, Cypar 7, Dalian SN 70, Diana Fresia P 430, Dicera 11833, Drakeol, Duoprime;Edelex SM 925, Elevast, Enerpar, Escaid 90, Essobayol 90, Essotherm 500;Exchange, Exssol D 80, Extensoil 51-24T, Exxal, Exxsol, Exxysn, Finavestan A;Fixaoil, Flavex 913, Flexon, Fluid paraffins;Fractol A, Freezene, Fukkol Process Oil P 100, Hiclean CF 50, Hicol, Hydrorafinat H 5, Hydroseal G, Hydrowax, Hyper White 350, Hyprene P 150BS, Iberpesa T 601, Inland 19, Ipsol H, Irgawax;Isocer NL, JMS Stylet-Oil, JOMO Process, Kemesol, Kermac 500T, Kixx LP, Klearol, Klearol 50, Kolex 320, Komorex, Kornoil Concentrate, Kyowazol C 1200, Kyowazol C 900, Lacolene, Lacquer Diluent 6, Lamacit APM 520, Liquid Paraffin 60S, Lubinol, Lucant 360;MagieSol 44, Magnaflux, Manol, Marcol, Markol 82, Michang P 3, Miclube 1460, Mineral Seal Oil, Mineral oil, paraffinic, Mobilcer, Mobiltherm 603;Moresco P 40, Nisseki Hi-White 70, Nopco 1407, Normal Paraffin TS 6, Normal paraffin, NovaSpec 2050, Nujol, O-WO2, Octafoam, Octopus P Plus 3029, Oleo FC, Ondina 15;Organic JMS Stylet-Oil, Osco Baby Oil, Pale Oil 60;Parabase, Paracos KF 350, Paraffin, Paraflex, Paralux, Paramil MES 15, Parax 40K3, Parex II, Parol 70, Parprol 22;Parprol 32, Peneteck, PennzUltra, Peptoil, Perleam 18, Petrolatum oil;Petrolatum, liq., Pharma 240B/HV6TI, Phazol 35, Pioneer 2002, Pionier 2024, Plastol 355, Plastol 537, Plaxene 185, Primol, Process oils;
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml