Beskrivning
- Steriliserad mask med etylenoxid (ETO)> Sterilitetssäkringsnivå 10 -6
- Lämplig för användning i ISO 3 klass A eller högre miljöer. Masken är Helmke-trumtestad före och efter sterilisering> KATT 1
- Lätt att ta på och bekvämare tack vare utmärkt andningsförmåga. Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för irritation för bäraren
- Masken gulnar inte och förblir luktfri även efter sterilisering
- Bred ansiktstäckning och optimal passform
- Hög bakteriell, viral och partikelfiltreringseffektivitet
- Testad före och efter sterilisering förblir prestandan strikt identisk
- ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
- Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Headloop |
| Material | Polypropen |
| Storlek | Intermediär |
| Sterilitet | Sterila |
| Mått (L x B) | 210 x 90 mm |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Innehåll och lagring | Ingen exponering för fukt eller sol, förvara i rumstemperatur |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |