Läs mer
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masker med öronöglor
Produktkod. 17714789 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17714789 Intermediär
17704789 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17714789 Leverantör Hopen™ Leverantörsnummer 60.712M
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
ISO Luftrenarumsmasker är ISO 5 Grade B med optimal komfort tack vare mjuka och icke-irriterande resårer. Tillverkad med Mass Balance-metoden av återvunnet material.
  • Låg partikelutsläpp: Helmke-trumman testad för användning i renrum
  • Hög filtreringseffektivitet av partiklar, bakterier och virus
  • Anpassningsbar till användare och protokoll med två storlekar tillgängliga
  • Huvudslingor förbättrar komforten för användaren genom att göra det lättare att ta på sig
  • Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för hudirritation för användaren
  • Origami-vikning och dubbla resårteknologier säkerställer optimal passform
  • Justerbar och formbar näsklämma förhindrar att glasögon immar
  • ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
  • Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Storlek Intermediär
Stil Plisserad
Certifikat och efterlevnad Betyg B
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Filtereffektivitet >99%
För användning med (applikation) Industri
Modell 60.712