Läs mer
Hopen™ Iso luftrenrumsmasker med huvudslingor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17784779 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Mått (L x B):
210 x 90 mm
230 x 90 mm
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Storlek
17784779 230 x 90 mm Betydande
17794779 210 x 90 mm Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17784779 Leverantör Hopen™ Leverantörsnummer 60.70130
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ISO Luftrenarumsmasker är ISO 3 Grade B och lätt att ta på med ökad komfort tack vare sin dubbla elastiska teknologi. Tillverkad med Mass Balance-metoden av återvunnet material.
  • Låg partikelutsläpp: Helmke-trumman testad för användning i renrum
  • Hög filtreringseffektivitet av partiklar, bakterier och virus
  • Anpassningsbar till användare och protokoll med två storlekar tillgängliga
  • Huvudslingor förbättrar komforten för användaren genom att göra det lättare att ta på sig
  • Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för hudirritation för användaren
  • Origami-vikning och dubbla resårteknologier säkerställer optimal passform
  • Justerbar och formbar näsklämma förhindrar att glasögon immar
  • ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
  • Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Pannband
Storlek Betydande
Mått (L x B) 230 x 90 mm
Stil Plisserad
Certifikat och efterlevnad Betyg B
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Filtereffektivitet >99%
För användning med (applikation) Industri
Modell 60.701