Läs mer
Beschreibung
- Låg partikelutsläpp: Helmke-trumman testad för användning i renrum
- Hög filtreringseffektivitet av partiklar, bakterier och virus
- Anpassningsbar till användare och protokoll med två storlekar tillgängliga
- Huvudslingor förbättrar komforten för användaren genom att göra det lättare att ta på sig
- Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för hudirritation för användaren
- Origami-vikning och dubbla resårteknologier säkerställer optimal passform
- Justerbar och formbar näsklämma förhindrar att glasögon immar
- ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
- Tillverkad i Frankrike
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Pannband |
| Storlek | Intermediär |
| Mått (L x B) | 210 x 90 mm |
| Stil | Plisserad |
| Certifikat och efterlevnad | Betyg B |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Filtereffektivitet | >99% |
| För användning med (applikation) | Industri |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?