Läs mer
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masker med knytband
Produktkod. 17724789 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17724789 Betydande
17734789 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17724789 Leverantör Hopen™ Leverantörsnummer 60.720L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1070.18 SEK / Paket med 300
    Save 44.82 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ISO Luftrenrumsmasker har långa band för enkel påtagning och är gjorda med massbalansmetoden från återvunnet material.
  • Låg partikelutsläpp: Helmke-trumman testad för användning i renrum
  • Hög filtreringseffektivitet av partiklar, bakterier och virus
  • Anpassningsbar till användare och protokoll med två storlekar tillgängliga
  • Huvudslingor förbättrar komforten för användaren genom att göra det lättare att ta på sig
  • Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för hudirritation för användaren
  • Justerbar och formbar näsklämma förhindrar att glasögon immar
  • ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
  • Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Slipsar
Storlek Betydande
Stil Plisserad
Certifikat och efterlevnad Betyg B
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Filtereffektivitet >99%
För användning med (applikation) Industri
Modell 60.720