Beskrivning
- Låg partikelutsläpp: Helmke-trumman testad för användning i renrum
- Hög filtreringseffektivitet av partiklar, bakterier och virus
- Anpassningsbar till användare och protokoll med två storlekar tillgängliga
- Bra andningsförmåga tack vare en stor andningskammare
- Softex-teknologin begränsar risken för partikelkontamination samtidigt som den minskar risken för hudirritation för användaren
- Justerbar och formbar näsklämma förhindrar att glasögon immar
- ISO AIR-serien är tillverkad i en ISO 8 klassificerade renrum
- Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Storlek | Betydande |
| Stil | Påse |
| Certifikat och efterlevnad | Betyg B |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| För användning med (applikation) | Industri |
| Modell | 60.754 |