Läs mer
Iso-amylacetat, 99+%, certifierad AR för analys, mix av 2-& 3-metylbutylacetat, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -78°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 142°C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Ångdensitet | 4.49 |
| Formel vikt | 130.19g/mol |
| Ångtryck | 4mmHg at 20°C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isoamyl acetate
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.