Läs mer
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Produktkod. 10375500 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10375500 2.5 L 2.5 L
10776471 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10375500 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6880/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 123-92-2
Molekylformel C7H14O2
MDL-nummer 8946
Specifikationer
Smältpunkt -78°C
Färg Färglös
Kokpunkt 142°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 4.49
Formel vikt 130.19g/mol
Ångtryck 4mmHg at 20°C
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoamyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.