Läs mer
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Produktkod. 10776471 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776471 500 mL 500ml
10375500 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776471 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6880/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 123-92-2
Molekylformel C7H14O2
MDL-nummer 8946
Specifications
Smältpunkt -78°C
Färg Färglös
Kokpunkt 142°C
Förpackning Bärnstensglasflaska
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 4.49
Formel vikt 130.19g/mol
Ångtryck 4mmHg at 20°C
Fysisk form Vätska