Läs mer
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk, Fisher Chemical™
Produktkod. 10152040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152040 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10409360 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
16283951 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10152040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7000/PB17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
MDL-nummer 2934
Specifikationer
Smältpunkt -117 °C
pH 6.5
Kokpunkt 130 °C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3.04
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 4 hPa vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.