Läs mer
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk, Fisher Chemical™
Produktkod. 10409360 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409360 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
16283951 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10152040 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10409360 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7000/08
Request Bulk or Custom Format
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
MDL-nummer 2934
Specifikationer
Smältpunkt -117°C
pH 6.5
Kokpunkt 130°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 3.04
Formel vikt 88.15g/mol
Ångtryck 4 hPa at 20°C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • iso-Amyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.