Läs mer
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk, Fisher Chemical™
Produktkod. 16283951 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16283951 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10409360 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10152040 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16283951 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7000/15
 Begränsad artikel
I lager
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, för bestämning av fett i mjölk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer 2934
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Smältpunkt -117 °C
pH 6.5
Kokpunkt 130 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 3.04
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 4 hPa vid 20 °C
Fysisk form Vätska