Läs mer
iso-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester ring-d4 |
| CAS | 1219805-33-0 |
| Molekylformel | C11 2H4 H10 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester D4 (ring D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 2-methylpropyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.25 |
| Formel vikt | 198.1194 |