Specifikationer
| Smältpunkt | -99 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 5 |
| Kokpunkt | 116 °C |
| Förpackning | Metallburk |
| Kvantitet | 5 L |
| Ångdensitet | 4 |
| Formel vikt | 116,16 g/mol |
| Ångtryck | 15 mmHg vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isobutyl acetate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P370+P378-Vid brand: Släck med torr sand, släckpulver eller alkoholbeständigt skum.