Läs mer
Iso-butylalkohol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10365120 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10365120 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10438210 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10192632 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10365120 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/5150/08
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Iso-butylalkohol, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-83-1
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer 4740
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)CO
Specifikationer
Smältpunkt -108 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 108 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H10O
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 2.6
Formel vikt 74,12 g/mol
Ångtryck 11,7 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.