Läs mer
iso-Butylbenzene, TRC
Produktkod. 30332828
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332828 10 g
1 options
Produktkod. 30332828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69269510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutylbenzene
CAS 538-93-2
Molekylformel C10 H14
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene, (2-methylpropyl)-, Benzene, isobutyl- (8CI), (2-Methylpropyl)benzene, 2-Methyl-1-phenylpropane, Isobutylbenzene, NSC 24848, i-Butylbenzene, iso-Butylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
LEDER CC(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 2-methylpropylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Formel vikt 134.1096