missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

iso-Chloridazon, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30317581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317581 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317581 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11321000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material iso-Chloridazon
CAS 1698-61-9
Analyt- eller komponentnamn iso-Chloridazon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H8 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-chloro-5-amino-6-pyridazinone, 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)pyridazinone, 5-Amino-4-chloro-1-phenylpyridazin-6(1H)-one, Isophenazone, Isopyrazon
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2
Lösningstyp Neat
LEDER NC1=C(Cl)C=NN(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-2-phenylpyridazin-3-one
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 221.643
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 221.0356 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.