Läs mer
ISO Cytosin, TRC
Produktkod. 30389016
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30389016 5 g
1 options
Produktkod. 30389016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8125005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isocytosine
CAS 108-53-2
Molekylformel C4 H5 N3 O
Kvantitet 5 g
Synonym Isocytosine
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
LEDER NC1=NC=CC(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-1H-pyrimidin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Formel vikt 111.0433