Läs mer
Iso Desloratadine, TRC
Produktkod. 30012320
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012320 25 mg
17941655 50 mg
17951315 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI81499525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183198-49-4
Molekylformel C19 H19 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 310.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. B (EP)
IUPAC-namn 8-kloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benso[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin
LEDER Clc1ccc2C(C3=CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iso Desloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-7,9,12,18,21H,3-4,8,10-11H2
Formel vikt 310.1237
Procent renhet >95%