Läs mer
Iso E Super (Mixture of Isomers) (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iso E Super |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 234.1984 |