Learn More
Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus), TRC
Catalog No. 30012665
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.5mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30012665 10 mg 10mg
30010031 5 mg 5mg
30006148 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30012665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI81625010MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134590-88-8
Molecular Formula C44H69NO12
Molecular Weight (g/mol) 804.02
Synonym [3S-[3R*[1R*,2R*,4(1S*,3S*,4S*)],6S*,10R*,12R*,13R*,14R*,16S*,17S*,24aR*]]-6,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,24a-tetradecahydro-17-hydroxy-3-[2-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1,3-dimethyl-3-butenyl]-12,14-dimethoxy-8,10,16-trimethyl-6-(2-propenyl)-13,17-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacycloheneicosine-1,5,18,19(4H,21H)-tetrone, Tacrolimus Lactone Isomer
SMILES O[C@H]1[C@H](OC)C[C@H](/C=C([C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O2)CC([C@H](CC=C)/C=C(C)/C[C@H](C)C[C@H](OC)[C@](O3)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)[C@]3(O)C(C(N4CCCC[C@H]4C2=O)=O)=O)=O)\C)CC1
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-35(24-34(31)47)29(6)39(48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h10,19,21,26,28-33,35-40,46,48,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus)
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.